Principaux documents
CLS4720500
Pyrex® Church distilling flask
capacity 500 mL, flask O.D. × H 102 mm × 135 mm
Synonyme(s) :
Corning® 4720, distillation flask, glass flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass
round bottom flask
short
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 1
Fabricant/nom de marque
Corning 4720-500
Capacité
500 mL
Flacon/Fiole, D.E. × H
102 mm × 135 mm
Bras latéral, D.E. × L
13 mm × 220 mm
Catégories apparentées
Description générale
For the distillation of bituminous materials suitable for road treatment.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.