Principaux documents
Z174564
Sigma-Aldrich
Distillation flask for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
capacity 10 mL
1 EA
89,50 €
89,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
89,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
89,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
10 mL
Description générale
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC