Principaux documents
CLS3606015C
Pyrex® Buchner funnel with fritted disc
capacity 15 mL, porosity 40-60 μm
Synonyme(s) :
Corning® 36060
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS3606015C n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Fabricant/nom de marque
Corning 36060-15C
Capacité
15 mL
Diam. du disque
20 mm
Dimension de pores
40-60 μm porosity
Catégories apparentées
Description générale
Especially useful where filter paper would be attacked by filtered material. Disc should not be subjected to pressure differential in excess of 1 atm. Top edge is beaded. Granular frit.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.