Principaux documents
CLS33950SC
Corning® PYREX® filter discs 46 μm pore size
body diam. 25 mm, porosity 40-60 μm
Synonyme(s) :
Corning® 33950
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
Le produit CLS33950SC n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Nom du produit
Pyrex® fritted disc, body diam. 25 mm, porosity 40-60 μm
Fabricant/nom de marque
Corning 33950-SC
Diam. du corps
25 mm
Diamètre
25 mm
Dimension de pores
40-60 μm porosity
Catégories apparentées
Description générale
Designed for use in Pyrex brand extractors, where it is desirable to weigh the material extracted or where paper thimbles may be attacked by the chemicals used.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.