CLS3296030C
Pyrex® Gooch crucible, low form, with fritted disc
capacity 30 mL, porosity 40-60 μm
Synonyme(s) :
Corning® 32960
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
Corning 32960-30C
Capacité
30 mL
Diam. du disque
30 mm
Dimension de pores
40-60 μm porosity