Principaux documents
CLS3044100
Pyrex® Lifetime Red single metric scale graduated cylinder, with double pourout
volume 100 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3044
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS3044100 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
subdivision 2.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3044-100
tol. measuring range
1.0 mL
Volume
100 mL
Description générale
Calibrated "to contain". The cylinder is a Tuttle type of low form for stability.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Lifetime-Red is a trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.