Z327395
BRAND® graduated cylinders, PMP, blue scale
volume 250 mL
87,80 €
About This Item
87,80 €
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 2 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
250 mL
Hauteur
315 mm