Principaux documents
CLS2122A50
Pyrex® colored scale burette, with straight bore PTFE stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL
Synonyme(s) :
burettes, glass burette, Corning® 2122A
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Le produit CLS2122A50 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.10 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2122A-50
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.10 mL
Volume
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
With 2 mm, straight-bore PTFE stopcock plug and dustcover. Uniform-wall tubing ensures stipulated capacity tolerances. Red markings are permanent part of glass.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.