CLS12202L
Pyrex® aspirator bottle with outlet for tubing
capacity 2000 mL
Synonyme(s) :
glass bottle
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caractéristiques
autoclavable
cap: no
Fabricant/nom de marque
Corning 1220-2L
Capacité
2000 mL
Diam. × H
138 mm × 250 mm