Principaux documents
Z555991
Sigma-Aldrich
Aldrich® aspirator bottle with tubulation
capacity 500 mL, hose outlet O.D. 10 mm
1 EA
145,00 €
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
145,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
145,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Capacité
500 mL
D.E. de la sortie de tuyau
10 mm
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC