Principaux documents
C98802
Sigma-Aldrich
Cycloheptanol
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Beilstein:
2036375
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.477 (lit.)
pb
185 °C (lit.)
Densité
0.948 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OC1CCCCCC1
InChI
1S/C7H14O/c8-7-5-3-1-2-4-6-7/h7-8H,1-6H2
Clé InChI
QCRFMSUKWRQZEM-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Leila Behrouzi et al.
Scientific reports, 10(1), 19378-19378 (2020-11-11)
Alcohol to aldehyde conversion is a critical reaction in the industry. Herein, a new electrochemical method is introduced that converts 1 mmol of alcohols to aldehydes and ketones in the presence of N-hydroxyphthalimide (NHPI, 20 mol%) as a mediator; this conversion is