Principaux documents
8.02661
Sigma-Aldrich
Cyclooctanol
for synthesis
Synonyme(s) :
Cyclooctanol
25 ML
47,60 €
47,60 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 ML
47,60 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H16O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
211-800-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
47,60 €
Date d'expédition estimée le16 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
0.1 hPa
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
300 °C
Puissance
735 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
209 °C/1013 hPa
Pf
15 °C
Température de transition
flash point 86 °C
Solubilité
5.4 g/L
Densité
0.97 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OC1CCCCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c9-8-6-4-2-1-3-5-7-8/h8-9H,1-7H2
Clé InChI
FHADSMKORVFYOS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.964 - 0.966
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
186.8 °F
Point d'éclair (°C)
86 °C