C98403
Cycloheptane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
44 mmHg ( 37.7 °C)
Niveau de qualité
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
118.5 °C (lit.)
Pf
−12 °C (lit.)
Densité
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCCCCC1
InChI
1S/C7H14/c1-2-4-6-7-5-3-1/h1-7H2
Clé InChI
DMEGYFMYUHOHGS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup