C97482
trans,trans,cis-1,5,9-Cyclododecatriene
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.507 (lit.)
Point d'ébullition
231 °C (lit.)
Pf
−18 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1C\C=C\CC\C=C\CCC=C1
InChI
1S/C12H18/c1-2-4-6-8-10-12-11-9-7-5-3-1/h1-2,7-10H,3-6,11-12H2/b2-1-,9-7+,10-8+
Clé InChI
ZOLLIQAKMYWTBR-RYMQXAEESA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
163.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
73 °C - closed cup