196940
1-(2-Aminophenyl)pyrrole
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
solid
Pf
96-98 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccccc1-n2cccc2
InChI
1S/C10H10N2/c11-9-5-1-2-6-10(9)12-7-3-4-8-12/h1-8H,11H2
Clé InChI
GDMZHPUPLWQIBD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable