Principaux documents
8.02681
Sigma-Aldrich
Cumene
for synthesis
Synonyme(s) :
Cumene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene
100 ML
33,40 €
1 L
59,70 €
33,40 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
33,40 €
1 L
59,70 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
120.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
202-704-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
33,40 €
Date d'expédition estimée le26 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
5.3 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Puissance
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
10578 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.8-6.0 % (v/v)
pb
153 °C/1013 hPa
Pf
-96 °C
Température de transition
flash point 31 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C(C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31.0 °C - closed cup