C77007
Cholesteryl chloroformate
95%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid crystal
Activité optique
[α]27/D −28°, c = 2 in chloroform
Pf
115-117 °C (lit.)
Température de transition
crystalline phase to cholesteric phase 117.8 °C
cholesteric phase to isotropic phase 125.3 °C
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(Cl)=O
InChI
1S/C28H45ClO2/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(31-26(29)30)13-15-27(20,4)25(22)14-16-28(23,24)5/h9,18-19,21-25H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,27+,28-/m1/s1
Clé InChI
QNEPTKZEXBPDLF-JDTILAPWSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges