Principaux documents
C68008
Sigma-Aldrich
1-(4-Chlorophenyl)piperazine dihydrochloride
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H13ClN2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.60
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le produit C68008 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Essai
95%
Forme
powder
Pf
275-278 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].Clc1ccc(cc1)N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13ClN2.2ClH/c11-9-1-3-10(4-2-9)13-7-5-12-6-8-13;;/h1-4,12H,5-8H2;2*1H
Clé InChI
ORKOLISAYPZGHP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable