Principaux documents
C61607
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-nitropyridine
99%
5 G
45,20 €
25 G
72,80 €
45,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
45,20 €
25 G
72,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H3ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.54
Beilstein:
124482
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
45,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Pf
100-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccnc1Cl
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-5-4(8(9)10)2-1-3-7-5/h1-3H
Clé InChI
UUOLETYDNTVQDY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
365.0 °F
Point d'éclair (°C)
185 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves