Documents
714585
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-nitropyridine
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H3ClN2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
119-123 °C
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1ccc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H3ClN2O2/c6-4-1-2-5(7-3-4)8(9)10/h1-3H
Clé InChI
YUBHMOQVHOODEI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable