Principaux documents
540668
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-methylphenol
97%
25 G
224,00 €
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
224,00 €
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H3(CH3)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
224,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Pf
72-76 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(Cl)cc1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
KKFPXGXMSBBNJI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
5-Chloro-2-methylphenol (5-chloro-o-cresol) can be synthesized from 5-chloro-2-methylaniline.[1] 5-Chloro-2-methylphenol is formed as one of the hydroxylation reaction products of p-chlorotoluene.[2]
Application
5-Chloro-2-methylphenol may be used in the synthesis of 4-chlorosalicylaldehyde triacetate[1] and 1-chloro-3-isopropoxy-4-methylbenzene.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
A synthesis of micandrol-C a novel methylthiophenanthrenediol isolated from the trunkwood of Micandropsis scleroxylon.
Sargent MV and Zwicky AB.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 6, 1713-1715 (1990)
Hydroxylation of para-chlorotoluene by model complexes of cytochrome P-450.
Sakurai H, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 91(4), 233-236 (1984)
Coordination in Solutions. II. Acid Dissociation Constants in Water and Structural Reassignments of the Isomeric Chlorosalicylaldehydes1, 2.
Postmus Jr C, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(9), 233-236 (1984)