C108057
N-Cyclohexyl-1,3-propanediamine
99%
About This Item
Produits recommandés
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.482 (lit.)
pb
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
−17-−15 °C (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NCCCNC1CCCCC1
InChI
1S/C9H20N2/c10-7-4-8-11-9-5-2-1-3-6-9/h9,11H,1-8,10H2
Clé InChI
ITZPOSYADVYECJ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
213.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
101 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter