Principaux documents
A2134
Supelco
4-Aminomethylbenzenesulfonamide hydrochloride
analytical standard, ≥95%
Synonyme(s) :
4-Homosulfanilamide, Mafenide, Marfanil
25 G
248,00 €
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
248,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10N2O2S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.69
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
248,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95%
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cl.NCc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2S.ClH/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11;/h1-4H,5,8H2,(H2,9,10,11);1H
Clé InChI
SIACJRVYIPXFKS-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Michaela Debreova et al.
International journal of molecular sciences, 20(11) (2019-06-07)
Tumor metastasis is tightly linked with invasive membrane protrusions, invadopodia, formed by actively invading tumor cells. Hypoxia and pH modulation play a role in the invadopodia formation and in their matrix degradation ability. Tumor-associated carbonic anhydrase IX (CAIX), induced by