C105104
2-Cyclohexylethanol
99%
Synonyme(s) :
(2-Hydroxyethyl)cyclohexane
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
Point d'ébullition
206-207 °C/745 mmHg (lit.)
Densité
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OCCC1CCCCC1
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
Clé InChI
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup