1576763
USP
Propylene glycol dilaurate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Dodecanoic acid 1-methyl-1,2-ethanediyl ester
189,00 €
About This Item
189,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
propylene glycol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(C(COC(=O)CCCCCCCCCCC)C)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O4/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-26(28)30-24-25(3)31-27(29)23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h25H,4-24H2,1-3H3
Clé InChI
WITKSCOBOCOGSC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable