Principaux documents
BR723014
BRAND® Haemacytometer cover glass, for counting chambers
borosilicate glass, size 24 mm × 24 mm × 0.4 mm
Synonyme(s) :
Cover glasses, Microscopy
100 EA
228,00 €
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
228,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122600
Nomenclature NACRES :
NB.22
228,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
IVD
Fabricant/nom de marque
BRAND 723014
Taille
24 mm × 24 mm × 0.4 mm
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
Borosilicate glass, DIN ISO 8255. Refractive index ne = 1.52 ± 0.01, Abbe number ve = 56.5 ± 0.5. Flatness tolerance ± 3 μm.
They differ from ordinary cover glasses by their plain ground and polished surface.
Conditionnement
2 cover glasses in a plastic bag, separated by tissue paper.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG