Principaux documents
BR61820
BRAND® jar with push-on lid
polypropylene, capacity 80 mL
Synonyme(s) :
Jars
10 EA
29,00 €
29,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
29,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
29,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
polypropylene cap
round transparent bottle
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 61820
Capacité
80 mL
Diam. × H
75 mm × 30 mm
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG