Principaux documents
Z380334
Jars Nalgene® style 2117
capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
laboratory jars, nalgene jars
1 PKG
86,20 €
4 PKG
345,00 €
86,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
86,20 €
4 PKG
345,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
86,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Joint
Joints threaded neck (120)
Description
Autoclavable with closure completely unscrewed
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 4
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 2117-1000
Diam. du flacon × H
112 mm × 151 mm
Capacité
1000 mL
Description générale
Transparent, with good chemical resistance.
Informations légales
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries