Principaux documents
Z740625
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials crystallizing dish, without spout
capacity 45 mL, dish diam. × H 40 mm × 25 mm
6 EA
117,00 €
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
117,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
117,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Conditionnement
pack of 6 ea
Capacité
45 mL
Diam. de la boîte × Hauteur
40 mm × 25 mm
Description générale
Clear borosilicate glass crystalizing dishes, with pour spout for easy dispensing of liquids. Not graduated.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC