BR458732
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 2
Synonyme(s) :
Filter, Filter crucible
370,00 €
About This Item
370,00 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
BRAND 458732
Capacité
50 mL
Dimension de pores
40-100 μm