Principaux documents
BR43205
BRAND® density bottle, Gay-Lussac pattern, uncalibrated
capacity 5 mL, borosilicate glass
Synonyme(s) :
Gay-Lussac
2 EA
59,40 €
59,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 EA
59,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
59,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
glass stopper
narrow-mouth bottle
round bottle (Gay-Lussac)
white bottle
Joint
joint ST/NS neck10/19
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pack of 2 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 43205
Capacité
5 mL
Description générale
DIN ISO 3507, type Gay-Lussac. Stopper NS 10/19 with capillary. Top of stopper ground and polished. Nominal capacity printed on the bottom.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Protocoles
Density bottles determine liquid density, calibrated 'to contain' for accuracy, though not volumetric instruments like volumetric flasks.