BR29215
BRAND® soaking jar
for pipette length 600 mm
Synonyme(s) :
Pipette Rinsing Systems, Pipettes, Soaking jar
155,00 €
About This Item
155,00 €
Produits recommandés
Matériaux
high-density polyethylene
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 29215
D.I. × H
150 mm × 660 mm
Capacité
12.5 L