Principaux documents
BR23882
BRAND® support for compact automatic burette
polypropylene base, size 210 mm × 55 mm
Synonyme(s) :
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
1 EA
106,00 €
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
106,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.01
106,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene base
stainless steel rod
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 23882
Taille de la base
210 mm × 155 mm
Taille de la tige
505 mm × 12 mm
Taille
210 mm × 55 mm
Catégories apparentées
Description générale
Baseplate has rubber feet to minimize sliding and protect bench-top. Includes baseplate and support rod.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG