Principaux documents
BR23830
BRAND® compact automatic SILBERBRAND burette, without support/clamp
volume 50 mL, with LDPE bottle and PVC filling tube
Synonyme(s) :
Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
1 EA
157,00 €
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
157,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
157,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass (5.4)
Fabricant/nom de marque
BRAND 23830
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
Volume
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
The Modular Automatic Burette Concept! Fast to dismantle and easy to clean. Easy to repair - all individual components replaceable! Borosilicate glass 5.4, detachable PTFE stopcock. Calibrated to deliver (TD, Ex). 25 ml: Error limit according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: DIN EN ISO 385, class B.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG