Principaux documents
BR23836
BRAND® spare burette length for compact automatic burette
25 mL, SILBERBRAND
Synonyme(s) :
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
1 EA
49,10 €
49,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
49,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
49,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
clear borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 23836
Plage de mesure
25 mL
L de la burette
425 mm
Volume
25 mL
Catégories apparentées
Description générale
The BRAND® spare burette length for the compact automatic burette is made from high-quality Boro 3.3 clear glass, ensuring durability and clarity for precise measurements. Designed specifically for compatibility with BLAUBRAND® and SILBERBRAND compact automatic burettes, this spare part maintains the performance standards required for accurate liquid dispensing.
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG