BR152910
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 10 ‑ 11 mm
Synonyme(s) :
Tubing, Tubing Connectors
45,00 €
About This Item
45,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
for tubing i.d. 10 ‑ 11 mm
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 152910
Longueur
87 mm