BR152907
BRAND® tubing connector, Y-shape
polypropylene, for tubing i.d., 8 ‑ 9 mm
Synonyme(s) :
Tubing, Tubing Connectors
43,00 €
About This Item
43,00 €
Produits recommandés
Matériaux
polypropylene
Caractéristiques
for tubing i.d. 8 ‑ 9 mm
Conditionnement
pack of 20 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 152907
Longueur
64 mm