Principaux documents
Z743190
Julabo® bath test tube racks
to fit 21 test tubes, diam. 30 mm, stainless steel
Synonyme(s) :
tube holder
1 EA
148,00 €
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
148,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103706
Nomenclature NACRES :
NB.77
148,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Julabo 8970347
Paramètres
100 °C max. temp.
Diamètre
30 mm
Description générale
Stainless steel rack suitable for temperatures up to 100°C. This insert is recommended for use when tempering samples containing solvents or acids above 60°C.
Informations légales
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.