BML00192
4-Amino-3-chlorophenylboronic acid pinacol ester
AldrichCPR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H17BClNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
253.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Forme
solid
Chaîne SMILES
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(N)C(Cl)=C2
InChI
1S/C12H17BClNO2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-10(15)9(14)7-8/h5-7H,15H2,1-4H3
Clé InChI
BEXOYZKPTUJSCZ-UHFFFAOYSA-N