Principaux documents
BASMF2062
Sigma-Aldrich
Non-Aqueous Reference Electrode Kit
Synonyme(s) :
Kit for Non-Aqueous Reference Electrode
About This Item
Code UNSPSC :
12352300
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description générale
Kit includes:
  • Non-Aqueous Reference Electrode (1) - BASMF1085
  • 1g Silver Nitrate (1)
  • 1/8" chunks CoralPor with 1/2" tubes PTFE heat shrink (1/pk) - BASMF2064
  • Reference Electrode O-ring (1)
Non-Aqueous Reference Electrode Kit- Ag/Ag+
Informations légales
Product of Bioanalytical Systems, Inc.
Pictogrammes
Flame over circleCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials