Principaux documents
BAH500250544
SP Bel-Art® Glove Box Economy Sleeved Gloves for 8 in. Glove Ports
size 9 medium
Synonyme(s) :
glove box
1 EACH
389,00 €
389,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
389,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
389,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
black neoprene
Taille
8 in. (Glove port)
9 medium
Conditionnement
pkg of 1 pair
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H50025-0544
Description générale
One piece, bonded neoprene protection against liquid or gas penetration.
Caractéristiques et avantages
  • Use series 50029 for glove boxes with 6” glove ports (F50030-0000, F50028-2000)
  • Use series 50025 for glove boxes with 8” glove ports (H50026-0000)
  • Requires clamping rings to hold gloves in place
  • Sold in pairs
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP