Principaux documents
Z748110
Clamping rings for glove box ports
port O.D. 8 in.
Synonyme(s) :
humidity chambers clips
1 EA
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
41,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
42132201
Nomenclature NACRES :
NB.35
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pkg of 1 ea (1 ring per bag)
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H50025-0320
D.E. du port
8 in.
Description générale
Compatible with Scienceware Economy (T50024-series) and sidENTRY Glove Boxes.
  • Ring is adjustable
  • Secures glove firmly to glove box