Principaux documents
BAH195080000
SP Bel-Art® Straight Tubing Connectors
tubing I.D. 0.25 in. (6 mm)
Synonyme(s) :
connectors, tubing, tubing coupler
12 EACH
64,20 €
64,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EACH
64,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
64,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H19508-0000
L × l
1.625 in. (41.3 mm) × 0.3125 in. (7.9 mm)
D.I. du tuyau
0.25 in. (6 mm)
Description générale
These straight fittings ensure a tight, secure connection between lengths of tubing having the same inner diameter (I.D.).
Caractéristiques et avantages
  • Chemical-resistant polypropylene plastic for use with a wide range of liquids or gases.
  • FDA-grade for direct contact with food, drugs, and cosmetics
  • Autoclavable
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP