Principaux documents
BAH182140000
SP Bel-Art® Plastic Spring Style Tubing Clamps
for tubing o.d., up to 5/32 in. (12 mm)
3 EACH
74,00 €
74,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
3 EACH
74,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
74,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
for tubing o.d. up to 5/32 in. (12 mm)
Conditionnement
pack of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H18214-0000
Description générale
Perfect for all flexible tubing, this positive-action, self-closing tube clamp opens by squeezing the handles together.
Caractéristiques et avantages
  • Chemical and stain-resistant
  • Made of Acetal plastic and stainless steel
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP