Principaux documents
BAF183070003
Scienceware® Vikem® coated closed lead ring
for fits flask 5-10 mL
1 EACH
36,00 €
36,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
36,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
36,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F18307-0003
Raccords
for fits flask 5-10 mL
Description générale
Protect and stabilize expensive glassware with these Vikem® vinyl coated lead rings.
Caractéristiques et avantages
  • Stabilize glassware immersed in water baths;reduces floating, breakage and chemical spills
  • Bright red Vikem® vinyl coating
  • Chemical-resistant
  • Will not scratch flasks
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP