Principaux documents
BAF169590000
SP Bel-Art® Truncated Style Acid/Solvent Bottle Carrier
to hold, one 2.5 Liter(5 pints) Bottle
Synonyme(s) :
solvent bottle carrier
1 EACH
134,00 €
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
134,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
134,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
to hold one 2.5 Liter(5 pints) Bottle
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F16959-0000
H × Diam.
12.5 in. (250 cm) × 7.125 in. (180 cm)
Catégories apparentées
Description générale
Polyethylene carriers with epoxy coated, heavy-gauge steel wire bails have wide ribs in both the sides and on the bottom to support and cushion bottles.
Caractéristiques et avantages
  • Cone style lid has a 16mm (5/8”) opening in the top for insertion of tubing; simplifies the transfer of liquids without pouring
  • Truncated style lid permits pouring without the removal of the lid
  • Designed to hold standard US reagent bottles
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP