Principaux documents
BAF116610000
SP Bel-Art® indicator bottles
capacity 30 mL (1 oz), polyethylene
Synonyme(s) :
indicator drop bottle, polyethylene bottle
12 EACH
37,60 €
37,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EACH
37,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.43
37,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethylene
Conditionnement
pack of 12 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F11661-0000
Hauteur
3 in. (76 mm)
76 mm
Capacité
30 mL (1 oz)
Description générale
Double duty low density polyethylene bottles can be used as squirt bottles with the supplied tube and as dropper bottles when the tube is removed.
Caractéristiques et avantages
  • Excellent for use with indicator solutions or dyes
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP