Principaux documents
Z330345
BRAND® dropper bottle, PTFE
capacity 25 mL
Synonyme(s) :
dropping bottle, dropping bottles
1 PKG
100,00 €
100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
100,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
100,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
PTFE bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
white bottle
Joint
joint threaded neck
Caractéristiques
with cap
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 125316
Capacité
25 mL
Diam. × H
33 mm × 93 mm
Catégories apparentées
Description générale
PTFE, flexible outstanding chemical resistance. Dropper nozzle with screw-cap.
PTFE, flexible. Outstanding chemical resistance. Dropper nozzel with screw cap.
Autres remarques
BR125316 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG