Principaux documents
BAB617002500
SP Bel-Art® H-B Durac® 60-Minute Mechanical Time
with certificate of calibration
1 EACH
22,20 €
22,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
22,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.79
22,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments B61700-2500
timing measuring range
3 min
H × width
2.2 in. (57 mm) × 2.2 in. (57 mm)
Caractéristiques et avantages
Dial timer has a timing capacity of 60 minutes.
Informations légales
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Durac is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP