B9602
Benzophenone hydrazone
96%
Synonyme(s) :
Diphenyldiazomethane precursor
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
crystals
Point d'ébullition
225-230 °C/55 mmHg (lit.)
Pf
95-98 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N\N=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N2/c14-15-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,14H2
Clé InChI
QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
294.8 °F
Point d'éclair (°C)
146 °C